Key Documents
655945
Sigma-Aldrich
Dimethyl carbonate-13C3
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
(13CH3O)2CO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
93.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
97% (CP)
Point d'ébullition
90 °C (lit.)
Pf
2-4 °C (lit.)
Densité
1.104 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[13CH3]O[13C](=O)O[13CH3]
InChI
1S/C3H6O3/c1-5-3(4)6-2/h1-2H3/i1+1,2+1,3+1
Clé InChI
IEJIGPNLZYLLBP-VMIGTVKRSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
60.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
16 °C - closed cup