760501
Diethyl-d10 carbonate
98 atom % D, 97% (CP)
Synonyme(s) :
Deuterium labeled diethyl carbonate, Diethyl carbonate-d10
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
97% (CP)
Forme
liquid
Point d'ébullition
126-128 °C (lit.)
Pf
-43 °C (lit.)
Densité
1.056 g/mL
Changement de masse
M+10
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC(=O)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-7-5(6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
Clé InChI
OIFBSDVPJOWBCH-MWUKXHIBSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
77.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
25 °C - closed cup