Principaux documents
731595
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydro-2H-pyran-6-boronic acid pinacol ester
Synonyme(s) :
2-(5,6-Dihydro-4H-pyran-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H19BO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Densité
1.014 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1(C)OB(OC1(C)C)C2=CCCCO2
InChI
1S/C11H19BO3/c1-10(2)11(3,4)15-12(14-10)9-7-5-6-8-13-9/h7H,5-6,8H2,1-4H3
Clé InChI
RNRIMDSCBRDPLC-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
216.0 °F
Point d'éclair (°C)
102.2 °C