Key Documents
727520
Sigma-Aldrich
2-(Bromomethyl)quinoline
≥96.5% (GC)
Synonyme(s) :
α-Bromoquinaldine, 2-Quinolinylmethyl bromide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H8BrN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.08
Numéro Beilstein :
115410
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥96.5% (GC)
Forme
powder
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
BrCc1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C10H8BrN/c11-7-9-6-5-8-3-1-2-4-10(8)12-9/h1-6H,7H2
Clé InChI
NNAYPIDFVQLEDK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1