727512
8-(Bromomethyl)quinoline
≥96.5% (GC)
Synonyme(s) :
8-Quinolinylmethyl bromide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥96.5% (GC)
Forme
powder
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES
BrCc1cccc2cccnc12
InChI
1S/C10H8BrN/c11-7-9-4-1-3-8-5-2-6-12-10(8)9/h1-6H,7H2
Clé InChI
IAAUGSYGHOFWEW-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable