Key Documents
725641
L-Arginine-1-13C dihydrate
≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13CC5H14N4O2 · 2H2O
Poids moléculaire :
211.22
Code UNSPSC :
12352209
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Pureté
≥95% (CP)
Forme
powder
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
NC(NCCC[C@H](N)[13C](O)=O)=N.O.O
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable