Key Documents
609080
Sigma-Aldrich
L-Arginine-(guanidineimino-15N2) hydrochloride
98 atom % 15N, 98% (CP)
Synonyme(s) :
(S)-2-Amino-5-guanidinopentanoic acid-(guanidineimino-15N2), 15N Labeled L-arginine hydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
H215NC(15NH)NH(CH2)3C(NH2)CO2H · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Niveau de qualité
Pureté
98% (CP)
Activité optique
[α]20/D +22°, c = 12 in 10% HCl
Technique(s)
protein expression: suitable
Pf
226-230 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
Cl.N[C@@H](CCCNC([15NH2])=[15NH])C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1/i8+1,9+1;
Clé InChI
KWTQSFXGGICVPE-SXTJCFDNSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable