Key Documents
725528
Sigma-Aldrich
Tetrakis(ethylmethylamido)zirconium(IV)
packaged for use in deposition systems
Synonyme(s) :
TEMAZ, Tetrakis(ethylmethylamino)zirconium(IV)
About This Item
Formule linéaire :
Zr(NCH3C2H5)4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
core: zirconium
reagent type: catalyst
Point d'ébullition
81 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densité
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCN(C)[Zr](N(C)CC)(N(C)CC)N(C)CC
InChI
1S/4C3H8N.Zr/c4*1-3-4-2;/h4*3H2,1-2H3;/q4*-1;+4
Clé InChI
SRLSISLWUNZOOB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Atomic number of base material: 40 Zirconium
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
50.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
10 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Won, S-J.; Kim, J-Y.; Choi, G-J.; Heo, J.; Hwang, C. S.; Kim, H.
Journal of Materials Chemistry, 21, 4374-4374 (2009)
Articles
Atomic Layer Deposition (ALD) technology ensures uniform coating on complex 3D surfaces with precise chemisorption cycles.
Atomic Layer Deposition (ALD) technology ensures uniform coating on complex 3D surfaces with precise chemisorption cycles.
Atomic Layer Deposition (ALD) technology ensures uniform coating on complex 3D surfaces with precise chemisorption cycles.
Atomic Layer Deposition (ALD) technology ensures uniform coating on complex 3D surfaces with precise chemisorption cycles.
Afficher tout