Key Documents
715492
Sigma-Aldrich
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid
≥94%
Synonyme(s) :
(4-(Dimethylaminocarbonyl)phenyl)boronic acid, 4-(N,N-Dimethylaminocarbonyl)phenylboronic acid, 4-(Dimethylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 4-Dimethylcarbamoylphenylboronic acid, [4-(N,N-Dimethylaminocarbonyl)phenyl]boronic acid, [4-(N,N-Dimethylcarbamoyl)phenyl]boronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H12BNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥94%
Forme
solid
Pf
141-145 °C
Groupe fonctionnel
amide
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CN(C)C(=O)c1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C9H12BNO3/c1-11(2)9(12)7-3-5-8(6-4-7)10(13)14/h3-6,13-14H,1-2H3
Clé InChI
QJYYVSIRDJVQJW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
May contain varying amounts of anhydride
Application
Reactant for preparation of:
  • Selective glucocorticoid receptor agonists
  • (thienopyridine)carboxamides as checkpoint 1 kinase (CHK1) inhibitors
  • [(pyrrolo[2,3-b]pyridinyl)methylene]hydroxybenzofuranones as ATP-competitive inhibitors of the mammalian target of rapamycin
  • Pyrrolopyridines as inhibitors of insulin-like growth factor-1 receptor tyrosine kinase
Reactant for:
  • Copper-mediated N-arylation of quinazolinediones
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable