Key Documents
683876
Sigma-Aldrich
4-Aminocarbonylphenylboronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
4-Carbamoylphenylboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
(H2NCO)C6H4B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
powder or crystals
Pf
229-234 °C
Groupe fonctionnel
amide
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
NC(=O)c1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C7H8BNO3/c9-7(10)5-1-3-6(4-2-5)8(11)12/h1-4,11-12H,(H2,9,10)
Clé InChI
GNRHNKBJNUVWFZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Reactant involved in:
  • Suzuki-Miyaura, Sonogashira and Buchwald-Hartwig cross-coupling reactions for the synthesis of substituted pyrene derivatives
  • Suzuki-Miyaura reactions for the synthesis of aryl-substituted oxabenzindoles and methanobenzindoles or 2-aminoimidazole triazoles
  • Three-component coupling with triflates and alkenes
Reactant involved in synthesis of biologically active molecules including:
  • Hybrid peptidomimetic molecules as STAT3 protein inhibitors
  • Vasopressin V1B receptor antagonists for use as antidepressants oand anxiolytics
  • (Thienopyridine)caboxamides as CHK1 inhibitors
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable