Key Documents
695769
Sigma-Aldrich
Ethyl (4-bromo-2-fluorobenzoyl)acetate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H10BrFO3
Poids moléculaire :
289.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
40-44 °C
Groupe fonctionnel
bromo
ester
fluoro
ketone
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CC(=O)c1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C11H10BrFO3/c1-2-16-11(15)6-10(14)8-4-3-7(12)5-9(8)13/h3-5H,2,6H2,1H3
Clé InChI
GVLMOVPIFSXARB-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C