Key Documents
637483
Sigma-Aldrich
Methyl 2-oxo-1-indanecarboxylate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H10O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
65-69 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
ketone
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)C1C(=O)Cc2ccccc12
InChI
1S/C11H10O3/c1-14-11(13)10-8-5-3-2-4-7(8)6-9(10)12/h2-5,10H,6H2,1H3
Clé InChI
RWSYHHRDYRDVQL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves