Key Documents
686417
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-hydroxybenzoic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H5BrO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
237-241 °C
Groupe fonctionnel
bromo
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
Oc1cc(Br)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H5BrO3/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,9H,(H,10,11)
Clé InChI
WGIBEMRBLBGETQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves