Key Documents
685038
Sigma-Aldrich
Tetrakisacetonitrile copper(I) triflate
Synonyme(s) :
Tetrakisacetonitrile copper(I) trifluoromethanesulfonate
About This Item
Formule linéaire :
Cu(NCCH3)4 · CF3SO3
Poids moléculaire :
376.82
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: copper
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES 
[Cu+].CC#N.CC#N.CC#N.CC#N.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/4C2H3N.CHF3O3S.Cu/c4*1-2-3;2-1(3,4)8(5,6)7;/h4*1H3;(H,5,6,7);/q;;;;;+1/p-1
Clé InChI
NOBZSXGFNYRDMS-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Articles
Alcohol oxidation yields aldehydes and ketones, crucial intermediates in organic synthesis.
Alcohol oxidation yields aldehydes and ketones, crucial intermediates in organic synthesis.
Alcohol oxidation yields aldehydes and ketones, crucial intermediates in organic synthesis.
Alcohol oxidation yields aldehydes and ketones, crucial intermediates in organic synthesis.