Principaux documents
377163
Sigma-Aldrich
Tetrakis(acetonitrile)silver(I) tetrafluoroborate
98%
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3CN)4Ag]BF4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
358.88
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
98%
Pertinence de la réaction
core: silver
reagent type: catalyst
Pf
72-75 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Ag+].CC#N.CC#N.CC#N.CC#N.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/4C2H3N.Ag.BF4/c4*1-2-3;;2-1(3,4)5/h4*1H3;;/q;;;;+1;-1
Clé InChI
XZYAKBATRMXJSW-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for synthesis of:
  • Luminescent face-to-face dinuclear platinum(II) alkynyl phosphine silver(I) complex
  • Alpha-diimine silver(I) complexes
  • Silver(I) complexes with multidentate pyrazolyl-pyridine ligands
  • Silver(I) clusters with binding for a dithiophosphate ligand
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable