Principaux documents
674656
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine solution
1 M in THF
Synonyme(s) :
α,α-Diphenyl-D-prolinolmethylboronic acid cyclamide ester, (R)-1-Methyl,3,3-diphenyl-tetrahydro-pyrrolo(1,2-c)(1,3,2)oxazaborole, (R)-Tetrahydro-1-methyl-3,3-diphenyl-1H,3H-pyrrolo[1,2-c][1,3,2]oxazaborole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H20BNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Activité optique
[α]22/D +76.8°, c = 1 in toluene
Niveau de qualité
Concentration
1 M in THF
Indice de réfraction
n20/D 1.4602
Densité
0.942 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
phenyl
Chaîne SMILES 
[H][C@]12CCCN1B(C)OC2(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C18H20BNO/c1-19-20-14-8-13-17(20)18(21-19,15-9-4-2-5-10-15)16-11-6-3-7-12-16/h2-7,9-12,17H,8,13-14H2,1H3/t17-/m1/s1
Clé InChI
VMKAFJQFKBASMU-QGZVFWFLSA-N
Application
The CBS (Corey-Bakshi-Shibata) oxazaborolidine catalyst has been used in the asymmetric reduction of prochiral ketones. Other applications include the enantioselective synthesis of α-hydroxy acids, α-amino acids, C2 symmetrical ferrocenyl diols, and propargyl alcohols.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Stemmler, R.T.
Synlett, 997-997 (2007)
Singh, V. K.
Synthesis, 605-605 (1992)
Current Science, 78, 1314-1317 (2000)
Corey, E. J. et al.
Journal of the American Chemical Society, 109, 5551-5551 (1987)
Schwink, L.; Knochel, P.
Tetrahedron Letters, 37, 25-25 (1996)