671576
N-Phenylhydroxylamine
≥95.0%
Synonyme(s) :
N-Hydroxybenzenamine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0%
Forme
solid
Pf
80-84 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
ONc1ccccc1
InChI
1S/C6H7NO/c8-7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7-8H
Clé InChI
CKRZKMFTZCFYGB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- 2-alkylindoles by treating with aliphatic terminal alkynes using gold catalyst via sequential 3,3-rearrangements and cyclodehydrations.
- Isoxazolidines by reacting with aldehydes and α, β-unsaturated aldehydes via a three-component one-pot catalytic reaction.
- Tetrahydro-1,2-oxazines by treating with an aldehyde and cyclopropane via homo 3+2 dipolar cycloaddition reaction.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges