A81803
4-Amino-4H-1,2,4-triazole
ReagentPlus®, 99%
Synonyme(s) :
4H-1,2,4-Triazol-4-amine
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
99%
Forme
crystals
Pf
84-86 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nn1cnnc1
InChI
1S/C2H4N4/c3-6-1-4-5-2-6/h1-2H,3H2
Clé InChI
FMCUPJKTGNBGEC-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable