Principaux documents
669083
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoroethyl formate
95%
Synonyme(s) :
TFEF
About This Item
Formule linéaire :
CF3CH2OC(O)H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D <1.001
Densité
1.317 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C3H3F3O2/c4-3(5,6)1-8-2-7/h2H,1H2
Clé InChI
CAFROQYMUICGNO-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent for the formylation of alcohols and amines. Hydroxylamines provide high yields of the N-formylated product.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
45.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
7.2 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
David R Hill et al.
Organic letters, 4(1), 111-113 (2002-01-05)
[reaction: see text] Treatment of a variety of alcohols, amines, and N-hydroxylamines with 2,2,2-trifluoroethyl formate gave the corresponding formylated adducts in high yields.