T63002
2,2,2-Trifluoroethanol
ReagentPlus®, ≥99%
Synonyme(s) :
Trifluoroethyl alcohol
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.5 (vs air)
Pression de vapeur
70 mmHg ( 25 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
~896 °F
Limite d'explosivité
42 %
Indice de réfraction
n20/D 1.3 (lit.)
pH
7
Point d'ébullition
77-80 °C (lit.)
Pf
−44 °C (lit.)
Densité
1.373 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCC(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2
Clé InChI
RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- In the synthesis of 2-amino-3-cyano-4H-chromene and tetrahydrobenzo[b]pyran derivatives by catalyst free one-pot condensation of aldehydes, malononitrile and resorcinol or dimedone.
- In the N-formylation of amines with formic acid in the presence of heterogeneous ZIF-8 (zeolitic imidazolate framework) catalyst.
- In the preparation of 2-substituted-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone derivatives by condensation of anthranilamide with alkyl, aryl, or heteroaryl ketones or aldehydes.
- In the mild and selective oxidation of sulfur compounds using H2O2(hydrogen peroxide).
Caractéristiques et avantages
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
86.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
30 °C - closed cup