Key Documents
665096
Sigma-Aldrich
Oxotrichloro[(dimethylsulfide)triphenylphosphine oxide]rhenium(V)
97%
Synonyme(s) :
Trichlorooxo[thiobis[methane]](triphenylphosphine oxide-κO)rhenium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H21Cl3O2PReS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
648.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: rhenium
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES 
CSC.Cl[Re](Cl)(Cl)=O.O=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15OP.C2H6S.3ClH.O.Re/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-3-2;;;;;/h1-15H;1-2H3;3*1H;;/q;;;;;;+3/p-3
Clé InChI
GIBDGLAUIKUJJX-UHFFFAOYSA-K
Application
Catalyst for:
  • Enantioselective reduction of ketones and imines
  • Meyer-Schuster rearrangement of propargylic alcohols to α, β-unsaturated carbonyl compounds
  • Synthesis of 2-deoxy-α glycosides
  • Sulfurization of phosphorous(III) compounds with thiiranes
Reactant for synthesis of mono and dinuclear compounds
Reagent for rhenium-cyclized somatostatine derivative series synthesis
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable