Key Documents
674192
Sigma-Aldrich
Trioxo(triphenylsilyloxy)rhenium(VII)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H15O4ReSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
509.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: rhenium
reagent type: catalyst
Pf
108-110 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=[Re](=O)(=O)O[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15OSi.3O.Re/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;;/h1-15H;;;;/q-1;;;;+1
Clé InChI
JFZHOPFMMQQPJF-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for:
  • Cycloisomerization reactions
  • Prins dimerization
  • Prins cyclization reactions
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable