Key Documents
261955
Sigma-Aldrich
Rhenium(VII) oxide
≥99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Dirhenium heptoxide, Rhenium heptoxide
About This Item
Formule linéaire :
Re2O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
484.41
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥99.9% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: rhenium
reagent type: catalyst
Point d'ébullition
360 °C (lit.)
Pf
220 °C (lit.)
Densité
6.103 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=[Re](=O)(=O)O[Re](=O)(=O)=O
InChI
1S/7O.2Re
Clé InChI
NBGOSNNAAHDRLK-UHFFFAOYSA-N
Application
Precursor to organorhenium oxides which catalyze olefin oxidation, metathesis and other transformations.
Reagents used for dehydrations and rearrangements of allylic alcohols, oximes, and amides; oxidative cyclizations; alkene metathesis; formation of bisperoxyacetals; reductions.
Caractéristiques et avantages
Precursor to organorhenium oxides which catalyze olefin oxidation, metathesis and other transformations.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Herrmann, W.A. et al.
Inorganic Chemistry, 34, 4701-4701 (1995)
Rhenium(VII) Oxo and Imido Complexes: Synthesis, Structures, and Applications.
Carlos C. Romão et al.
Chemical reviews, 97(8), 3197-3246 (2002-02-20)