650315
5-(Trimethylsilyl)-4-pentyn-1-ol
96%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.457
Point d'ébullition
76 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
0.861 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES
C[Si](C)(C)C#CCCCO
InChI
1S/C8H16OSi/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9/h9H,4-5,7H2,1-3H3
Clé InChI
LIHAMNSEAAPIRM-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
183.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
84.4 °C - closed cup