649899
1-(3-Methoxyphenyl)-1-heptanone
97%
Synonyme(s) :
1-(3-Methoxyphenyl)heptan-1-one, 3-Heptanoylanisole
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Point d'ébullition
139-144 °C/0.5 mmHg (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCC(=O)c1cccc(OC)c1
InChI
1S/C14H20O2/c1-3-4-5-6-10-14(15)12-8-7-9-13(11-12)16-2/h7-9,11H,3-6,10H2,1-2H3
Clé InChI
FIRIFBOVXOXLTG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup