Key Documents
646989
Sigma-Aldrich
6-Bromopyridine-3-carboxylic acid
96%
Synonyme(s) :
6-Bromonicotinic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H4BrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
96%
Forme
solid
Pf
179-188 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc(Br)nc1
InChI
1S/C6H4BrNO2/c7-5-2-1-4(3-8-5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
Clé InChI
JDJBRMNTXORYEN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable