Principaux documents
640379
Sigma-Aldrich
2-Aminopyridine-5-boronic acid pinacol ester
97%
Synonyme(s) :
(2-Aminopyridin-5-yl)boronic acid pinacol ester, 2-Amino-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2-Pyridinamine, 6-Aminopyridine-3-boronic acid pinacol ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H17BN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
131-135 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(N)nc2
InChI
1S/C11H17BN2O2/c1-10(2)11(3,4)16-12(15-10)8-5-6-9(13)14-7-8/h5-7H,1-4H3,(H2,13,14)
Clé InChI
YFTAUNOLAHRUIE-UHFFFAOYSA-N
Application
Substrate used in a microwave-assisted, four-component coupling process leading to amino substituted imidazopyridines.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Erin F Dimauro et al.
The Journal of organic chemistry, 72(3), 1013-1016 (2007-01-27)
The rapid and efficient synthesis of various 2,6-disubstituted-3-amino-imidazopyridines using a microwave-assisted one-pot cyclization/Suzuki coupling approach is described. The utility of a 2-aminopyridine-5-boronic acid pinacol ester as a robust and versatile building block for the synthesis of diverse compound libraries is