Key Documents
900994
Sigma-Aldrich
2-Aminopyridine-4-boronic acid, pinacol ester
≥97%
Synonyme(s) :
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-amine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H17BN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥97%
Forme
powder or solid
Chaîne SMILES 
CC1(OB(C2=CC=NC(N)=C2)OC1(C)C)C
InChI
1S/C11H17BN2O2/c1-10(2)11(3,4)16-12(15-10)8-5-6-14-9(13)7-8/h5-7H,1-4H3,(H2,13,14)
Clé InChI
DCYKWKYBNWRLLZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Useful boronic acid pinacol ester for synthesis of various bioactive small molecules. This product was previously listed as BML00290.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable