636959
Titanium carbonitride
nanopowder, <150 nm particle size (spherical), ≥97% trace metals basis
Synonyme(s) :
Titanium carbide nitride
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥97% trace metals basis
Forme
nanopowder
Superficie
15-25 m2/g
Taille des particules
<150 nm (spherical)
Pf
>350 °C (lit.)
Densité
5.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Masse volumique apparente
0.23 g/mL
Chaîne SMILES
[Ti][Ti]C#N
Clé InChI
GMHFHWHEKOWDDD-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable