635928
Dansylhydrazine
98%
Synonyme(s) :
5-(Dimethylamino)-1-naphthalenesulfonic hydrazide, 5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulfonohydrazide, Dns-Hz
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
126-130 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
hydrazine
Chaîne SMILES
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)NN
InChI
1S/C12H15N3O2S/c1-15(2)11-7-3-6-10-9(11)5-4-8-12(10)18(16,17)14-13/h3-8,14H,13H2,1-2H3
Clé InChI
KPQYDVAFRDWIBW-UHFFFAOYSA-N
Application
- monitoring air pollution by detection of the hydrazones formed by acid-catalyzed derivatization of the carbonyl compounds
- detection of the separated glycoproteins via sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis(SDS-PAGE)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable