632058
4-Phenyl-1-butyne
97%
Synonyme(s) :
(3-Butynyl)benzene, 1-Phenyl-3-butyne, 3-Butyn-1-ylbenzene, Phenethylacetylene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5120 (lit.)
Point d'ébullition
189-190 °C (lit.)
Densité
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phenyl
Chaîne SMILES
C#CCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H10/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h1,4-6,8-9H,3,7H2
Clé InChI
QDEOKXOYHYUKMS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
150.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
66 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter