631396
4-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride
97%
Synonyme(s) :
4-Cyanobenzylamine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
274-279 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
nitrile
Chaîne SMILES
Cl[H].NCc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H8N2.ClH/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7;/h1-4H,5,9H2;1H
Clé InChI
QREZLLYPLRPULF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable