144711
2-(Bromomethyl)benzonitrile
≥97%
Synonyme(s) :
α-Bromo-o-tolunitrile, 2-Cyanobenzyl bromide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97%
Forme
solid
Pf
72-74 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
nitrile
Chaîne SMILES
BrCc1ccccc1C#N
InChI
1S/C8H6BrN/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4H,5H2
Clé InChI
QGXNHCXKWFNKCG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges