Key Documents
631051
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)-N-methylaniline
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H8F3N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4888 (lit.)
Point d'ébullition
105-106 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
1.2394 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
fluoro
Chaîne SMILES 
CNc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H8F3N/c1-12-7-4-2-6(3-5-7)8(9,10)11/h2-5,12H,1H3
Clé InChI
UTUYWZJPVLDHJJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
210.0 °F
Point d'éclair (°C)
98.9 °C