Principaux documents
617121
Sigma-Aldrich
Glyceryl tri(octanoate-d15)
98 atom % D, 98% (CP)
Synonyme(s) :
Trioctanoin-d45 (tri-octyl-d45)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C27D45H5O6
Poids moléculaire :
515.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
98% (CP)
Poids mol.
515.06 by atom % calculation (98 atom % D)
Changement de masse
M+45
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)OCC(COC(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])OC(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C27H50O6/c1-4-7-10-13-16-19-25(28)31-22-24(33-27(30)21-18-15-12-9-6-3)23-32-26(29)20-17-14-11-8-5-2/h24H,4-23H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2,19D2,20D2,21D2
Clé InChI
VLPFTAMPNXLGLX-PMCKLPPWSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable