Principaux documents
808563
Sigma-Aldrich
Glyceryl tri(octanoate-1,2,3,4-13C4)
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C12C15H50O6
Poids moléculaire :
482.59
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Essai
≥97% (CP)
Forme
liquid
Changement de masse
M+12
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=[13C]([13C][13C][13C]CCCC)OCC(O[13C]([13C][13C][13C]CCCC)=O)CO[13C]([13C][13C][13C]CCCC)=O
InChI
1S/C27H32O6/c1-4-7-10-13-16-19-25(28)31-22-24(33-27(30)21-18-15-12-9-6-3)23-32-26(29)20-17-14-11-8-5-2/h24H,4-12,22-23H2,1-3H3/i13+1,14+1,15+1,16+1,17+1,18+1,19+1,20+1,21+1,25+1,26+1,27+1
Clé InChI
WOPOIFUUEQBYDP-IZOVDCKGSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable