Principaux documents
492663
Sigma-Aldrich
Glyceryl tri(stearate-1-13C)
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonyme(s) :
Glyceryl tri(octadecanoate-1-13C), Tristearin-carboxyls-13C3
About This Item
Formule linéaire :
[CH3(CH2)1613CO2CH2]2CHO213C(CH2)16CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
894.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
98% (CP)
Forme
solid
Pf
72-75 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCC[13C](=O)OCC(CO[13C](=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)O[13C](=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C57H110O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h54H,4-53H2,1-3H3/i55+1,56+1,57+1
Clé InChI
DCXXMTOCNZCJGO-FIXLHGMNSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable