616737
L-Carnitine-(methyl-d3) hydrochloride
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
98% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+3
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Cl-].[2H]C([2H])([2H])[N+](C)(C)C[C@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C7H15NO3.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H/t6-;/m1./s1/i1D3;
Clé InChI
JXXCENBLGFBQJM-QKBJTWEASA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable