L0399900
Levocarnitine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
L-Carnitine inner salt, (−)-(R)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butyrate, Vitamin BT
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
levocarnitine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
197-212 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC([O-])=O
InChI
1S/C7H15NO3/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11/h6,9H,4-5H2,1-3H3/t6-/m1/s1
Clé InChI
PHIQHXFUZVPYII-ZCFIWIBFSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable