Key Documents
94991
Supelco
L-Carnitine-(methyl-d3) inner salt
analytical standard
Synonyme(s) :
(R)-3-Carboxy-2-hydroxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-1-propanaminium inner salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H12D3NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.22
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (HPLC)
Activité optique
[α]/D -28.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Ampleur du marquage
≥99.5%
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1