616192
L-Lysine-4,4,5,5-d4 hydrochloride
98 atom % D, 98% (CP)
Synonyme(s) :
SILAC Amino Acid, (S)-2,6-Diaminocaproic acid-4,4,5,5-d4 hydrochloride, Deuterated Lys, Deuterated lysine
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
98% (CP)
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D +20.7°, c = 2 in 5 M HCl
Technique(s)
protein expression: suitable
Pf
263-264 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES
Cl.[2H]C([2H])(CN)C([2H])([2H])C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1/i1D2,2D2;
Clé InChI
BVHLGVCQOALMSV-UGJIAQRQSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable