Key Documents
608971
Sigma-Aldrich
L-Lysine-ε-15N hydrochloride
98 atom % 15N, 99% (CP)
Synonyme(s) :
L-Lysine-epsilon-15N hydrochloride, L-Lysine-epsilon-15N hydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
H215N(CH2)4CH(NH2)CO2H · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Pureté
99% (CP)
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D +20.7°, c = 2 in 5 M HCl
Pf
263-264 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
Cl.N[C@@H](CCCC[15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1/i7+1;
Clé InChI
BVHLGVCQOALMSV-HRIFTBQOSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable