Principaux documents
616036
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-DL-alanine-2-d
98 atom % D
Synonyme(s) :
DL-Alanine-2-d1, N-Acetyl derivative
About This Item
Formule linéaire :
CH3CD(NHCOCH3)CO2H
Poids moléculaire :
132.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[2H]C(C)(NC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3/c1-3(5(8)9)6-4(2)7/h3H,1-2H3,(H,6,7)(H,8,9)/i3D
Clé InChI
KTHDTJVBEPMMGL-WFVSFCRTSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.