Key Documents
677027
Sigma-Aldrich
Morpholine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4D8HNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
95.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
98% (CP)
Point d'ébullition
126-130 °C
Densité
1.086 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
[2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])OC1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
Clé InChI
YNAVUWVOSKDBBP-SVYQBANQSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
87.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
31 °C - closed cup