750476
6-Hydroxyhexanoic acid-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d10
95 atom % D, 97% (CP)
Synonyme(s) :
6-Hydroxycaproic acid-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d10
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
95 atom % D
Pureté
97% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+10
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C6H12O3/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h7H,1-5H2,(H,8,9)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2
Clé InChI
IWHLYPDWHHPVAA-YXALHFAPSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable