Principaux documents
614351
Sigma-Aldrich
p-Cresol-2,3,5,6-d4,OD
97 atom % D
Synonyme(s) :
4-Methylphenol-2,3,5,6-d4,OD
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6D4OD
Poids moléculaire :
113.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
97 atom % D
Pureté
99% (CP)
Forme
solid
Point d'ébullition
202 °C (lit.)
Pf
32-34 °C (lit.)
Densité
1.081 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES 
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c(C)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H8O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3/i2D,3D,4D,5D/hD
Clé InChI
IWDCLRJOBJJRNH-MDXQMYCFSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
185.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85.0 °C - closed cup