448206
p-Cresol-d8
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonyme(s) :
4-Methylphenol-d8
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (CP)
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.537 (lit.)
Point d'ébullition
202 °C (lit.)
Pf
32-34 °C (lit.)
Densité
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Changement de masse
M+8
Chaîne SMILES
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H8O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D/hD
Clé InChI
IWDCLRJOBJJRNH-IWRLGKISSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable