Principaux documents
613525
Sigma-Aldrich
1,3-Propane-d6-diol
98 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
HOCD2CD2CD2OH
Poids moléculaire :
82.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
99% (CP)
Point d'ébullition
214 °C (lit.)
Pf
-27 °C (lit.)
Densité
1.107 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])O
InChI
1S/C3H8O2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2/i1D2,2D2,3D2
Clé InChI
YPFDHNVEDLHUCE-NMFSSPJFSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110.00 °C - closed cup