Principaux documents
488801
Sigma-Aldrich
Diethylamine-15N hydrochloride
98 atom % 15N
Synonyme(s) :
N-ethyl-Ethanamine-15N hydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)215NH · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
110.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
227-230 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
Cl.CC[15NH]CC
InChI
1S/C4H11N.ClH/c1-3-5-4-2;/h5H,3-4H2,1-2H3;1H/i5+1;
Clé InChI
HDITUCONWLWUJR-LJJZSEGWSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable