Principaux documents
606669
Sigma-Aldrich
Toluene-4-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Methylbenzene-4-13C
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13CC6H8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
93.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Point d'ébullition
110 °C (lit.)
Pf
-93 °C (lit.)
Densité
0.874 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
Cc1cc[13cH]cc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i2+1
Clé InChI
YXFVVABEGXRONW-VQEHIDDOSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.2 °F
Point d'éclair (°C)
4 °C